cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
265880010 265882500
ACRO265880010EA 341 EUR
ACRO265880010 ACRO265882500
cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride 99%
cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Appearance: White Crystalline powder
Formula: C₇H₁₅NO·HCl
Pto. de fusión: 182…185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143984
Núm. CAS: 24947-68-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %