1-Methyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 6,7-Dimethoxy-1-methyl-3,4-dihydroisoquinoline
265970010 265970050
ACRO265970010EA 101 EUR
ACRO265970010 ACRO265970050
1-Methyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline 99+%
1-Methyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline
Appearance: Light yellow to beige Crystalline powder
Formula: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 205,257 g/mol
Pto. de fusión: 103…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040276
Núm. CAS: 4721-98-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
GC ≥99.0 %