5-Methylfurfurylamine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Aminomethyl-5-methylfuran, 5-Methyl-2-furanmethanamine, (5-Methylfuran-2-yl)methanamine
268940250 268940050
ACRO268940250EA 177 EUR
ACRO268940250 ACRO268940050
5-Methylfurfurylamine 98%
5-Methylfurfurylamine
Appearance: Clear yellow Liquid
Formula: C₆H₉NO
Pto. Ebullición: 57 °C (13mbar)
Pto. de fusión: –22 °C
Densidad: 1,01 g/cm³
Pto. de inflamación: 57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143471
Núm. CAS: 14003-16-8
UN: 2733
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %