Triisopropanolamine cyclic borate 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 3,7,10-Trimethyl-2,8,9-trioxa-5-aza-1-borabicyclo[3.3.3]undecane, Triisopropanolamine Borate, Triisopropanolamine Cyclic Borate
269241000 269245000
ACRO269241000EA 211 EUR
ACRO269241000 ACRO269245000
Triisopropanolamine cyclic borate 98+%
Triisopropanolamine cyclic borate
CAS No.: 101-00-8
Formula: C₉H₁₈BNO₃
MW: 199.057 g/mol
Pto. de fusión: 150…157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03791298
Núm. CAS: 101-00-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline needles and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 157 °C
GC ≥98.0 %