Acetylsalicylsalicylic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
269352500 269350010
ACRO269352500EA 91.4 EUR
ACRO269352500 ACRO269350010
Acetylsalicylsalicylic acid 97%
Acetylsalicylsalicylic acid
CAS No.: 530-75-6
Formula: C₁₆H₁₂O₆
Pto. de fusión: 145…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143537
Núm. CAS: 530-75-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 160 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 % (As is) Calculated
Titration with NaOH ≥96.0 % (On anhydrous substance)
Residual solvents ≤2.5 %