Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 3-(dimethylamino)acrylate, 3-(Dimethylamino)acrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate
269630250 269631000
ACRO269630250EA 74.1 EUR
ACRO269630250 ACRO269631000
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate 99+%
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
CAS No.: 924-99-2
Formula: C₇H₁₃NO₂
MW: 143.19 g/mol
Pto. Ebullición: 118…121 °C (10HPA)
Pto. de fusión: 17…18 °C
Densidad: 1 g/cm³
Pto. de inflamación: 105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144269
Núm. CAS: 924-99-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5105 to 1.5125 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %