(-)-Terpinen-4-ol 97% (sum of enantiomers)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
270430250
270431000
ACRO270430250EA
69.5
EUR
ACRO270430250
ACRO270431000
(-)-Terpinen-4-ol 97% (sum of enantiomers)
(-)-Terpinen-4-ol
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula:
C₁₀H₁₈O Pto. Ebullición: 212 °C (760 mmHg) Densidad: 0,933 g/cm³ Pto. de inflamación: 90 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00167108 Núm. CAS: 20126-76-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4760 to 1.4820 (20°C, 589 nm) |
Density | (20/4°C) 0.930 to 0.936 g/ml |
GC | ≥96.0 % (sum of enantiomers) |
Specific optical rotation | -19° to -31° (20°C, 589 nm) (neat) |