Zinc-copper couple
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
271440250 271441000
ACRO271440250EA 82 EUR
ACRO271440250 ACRO271441000
Zinc-copper couple
Zinc-copper couple
Appearance: Grey-black Powder
Formula: CuZn
Pto. de fusión: 500 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084851
Núm. CAS: 53801-63-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey to black Powder
Copper (Cu) ≤2 %
Zinc (Zn) ≥98 %