3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole, 3-Amino-5-hydroxypyrazole, 5-Amino-3-pyrazolol, 3-Amino-1H-pyrazol-5(4H)-one, 3-Amino-2-pyrazolin-5-one, 5-Hydroxy-3-aminopyrazole, 5-Amino-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
271720050
271720250
271721000
ACRO271720050EA
37.5
EUR
ACRO271720050
ACRO271720250
ACRO271721000
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
Formula:
C₃H₅N₃O MW: 99,09 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00022384 Núm. CAS: 6126-22-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to beige to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |