Metaldehyde 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Metacetaldehyde, Aldehyde (meta), Acetaldehyde Tetramer
271860050 271862500 271860010
ACRO271860050EA 30.6 EUR
ACRO271860050 ACRO271862500 ACRO271860010
Metaldehyde 99%
Metaldehyde
Appearance: White Crystalline powder
Formula: C₈H₁₆O₄
MW: 176.21 g/mol
Pto. de fusión: 246 °C
Pto. de inflamación: 55 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00071549
Núm. CAS: 108-62-3
UN: 1332
ADR: 4.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %