ɑ-Hydroxy-γ-butyrolactone 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Hydroxytetrahydrofuran-2-one, Dihydro-3-hydroxy-2(3H)-furanone, 3-Hydroxydihydrofuran-2(3H)-one
275070250 275070050
ACRO275070250EA 231 EUR
ACRO275070250 ACRO275070050
ɑ-Hydroxy-γ-butyrolactone 99%
alpha-Hydroxy-gamma-butyrolactone
Appearance: Clear colorless to yellow Viscous liquid
Formula: C₄H₆O₃
MW: 102,09 g/mol
Pto. Ebullición: 85…90 °C (,8mbar)
Densidad: 1,313 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134268
Núm. CAS: 19444-84-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %