Tripropionin 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
275101000 275102500
ACRO275101000EA 30.7 EUR
ACRO275101000 ACRO275102500
Tripropionin 97%
Tripropionin
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula: C₁₂H₂₀O₆
Pto. Ebullición: 151 °C (2 mmHg)
Densidad: 1,082 g/cm³
Pto. de inflamación: 162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00027005
Núm. CAS: 139-45-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific gravity (20/20°C) 1.082 to 1.088