L-Allylglycine 98%, 98% ee
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-(-)-alpha-Allylglycine, H-Ally-Gly-OH, H-Gly(Ally)-OH, 2-Allyl-L-glycine, (S)-(-)-2-Amino-4-pentenoic acid, (2S)-2-Aminopent-4-enoic acid, L-2-Amino-4-pentenoic acid L-Allylglycine L-alpha-Allylglycine, (S)-2-Allylglycine
275412500 275410010
ACRO275412500EA 112 EUR
ACRO275412500 ACRO275410010
L-Allylglycine 98%, 98% ee
L-Allylglycine
CAS No.: 16338-48-0
Formula: C₅H₉NO₂
MW: 115,132 g/mol
Pto. de fusión: 253…255 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002627
Núm. CAS: 16338-48-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %
Specific optical rotation -35° to -39° (20°C, 589 nm) (c=4, water)