Boc-sarcosine 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
275670050 275670250
ACRO275670050EA 31.3 EUR
ACRO275670050 ACRO275670250
Boc-sarcosine 99+%
Boc-sarcosine
Appearance: White Crystalline powder or crystals
Formula: C₈H₁₅NO₄
Pto. de fusión: 86…90 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037795
Núm. CAS: 13734-36-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 90 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Titration with NaOH ≥99.0 %