Boc-D-Alanine 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: N-Boc-D-alanine, Boc-D-Ala-OH
275720050 275720250
ACRO275720050EA 49.3 EUR
ACRO275720050 ACRO275720250
Boc-D-Alanine 99+%
Boc-D-Alanine
CAS No.: 7764-95-6
Formula: C₈H₁₅NO₄
MW: 189,2 g/mol
Pto. de fusión: 81…84 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063123
Núm. CAS: 7764-95-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +25° to +27° (20 °C, 589 nm) (c=2, CH3COOH)