2,2'-Oxybis(ethylamine) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2'-Oxydiethylamine, Bis(2-aminoethyl) Ether, 2,2'-Diaminodiethyl Ether, 2,2'-Oxydiethanamine
275840010 275840050
ACRO275840010EA 126 EUR
ACRO275840010 ACRO275840050
2,2'-Oxybis(ethylamine) 98%
2,2'-Oxybis(ethylamine)
CAS No.: 2752-17-2
Formula: C₄H₁₂N₂O
MW: 104.15 g/mol
Pto. Ebullición: 69…71 °C (15 mmHg)
Densidad: 0.961 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00466591
Núm. CAS: 2752-17-2
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %