1,5-Bis(methylamino)-3-oxapentane 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
275860010 275860050
ACRO275860010EA 138 EUR
ACRO275860010 ACRO275860050
1,5-Bis(methylamino)-3-oxapentane 98%
1,5-Bis(methylamino)-3-oxapentane
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₆H₁₆N₂O
MW: 132.207 g/mol
Pto. Ebullición: 76…78 °C (20 mmHg)
Densidad: 0.872 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142559
Núm. CAS: 2620-27-1
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %