N-Carbobenzyloxy-L-valine 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: N-Cbz-L-valine, Z-L-Val-OH, Z-Val-OH
275940050 275940250
ACRO275940050EA 34.9 EUR
ACRO275940050 ACRO275940250
N-Carbobenzyloxy-L-valine 99+%
N-Carbobenzyloxy-L-valine
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formula: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251.3 g/mol
Pto. de fusión: 58…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008922
Núm. CAS: 1149-26-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC ≥98.0 %
Specific optical rotation -3.2° to -4.8° (20°C, 589 nm) (c=2, acetic acid)
Titration with NaOH ≥99.0 %