(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Cbz-Phe-OH, N-Cbz-L-phenylalanine, N-Carbobenzyloxy-L-phenylalanine, Z-Phe-OH
275960050
275960250
ACRO275960050EA
32.9
EUR
ACRO275960050
ACRO275960250
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid 99+%
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid
Appearance: White to off-white Powder
Formula:
C₁₇H₁₇NO₄ MW: 299.3 g/mol Pto. de fusión: 85…88 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00020418 Núm. CAS: 1161-13-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 84 to 88 °C |
Water | ≤0.2 % (K.F.) |
HPLC | ≥98.0 % |
Specific optical rotation | +4.5° to +5.5° (20 °C, 589 nm) (c=5, CH3COOH) |
Titration with NaOH | 99.0 to 101.0 % |