2-Amino-1-methylbenzimidazole 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
276300025 276300100
ACRO276300025EA 123 EUR
ACRO276300025 ACRO276300100
2-Amino-1-methylbenzimidazole 99+%
2-Amino-1-methylbenzimidazole
CAS No.: 1622-57-7
Formula: C₈H₉N₃
MW: 147,181 g/mol
Pto. de fusión: 203…206 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142855
Núm. CAS: 1622-57-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 206 °C
GC ≥99.0 %