(S)-(+)-Camptothecin 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (S)-4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, (+)-Camptothecin, 4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano-[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione
276721000 276720010
ACRO276721000EA 269 EUR
ACRO276721000 ACRO276720010
(S)-(+)-Camptothecin 98%
(S)-(+)-Camptothecin
CAS No.: 7689-03-4
Formula: C₂₀H₁₆N₂O₄
Pto. de fusión: 260 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00081076
Núm. CAS: 7689-03-4
UN: 1544
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.0 %
HPLC ≥97.5 %