Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3) 95%, soluble en agua, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: D and C Yellow No. 10, Quinoline Yellow S, Quinaldine Yellow, Food yellow 13, CI 47005
277340250 277341000
ACRO277340250EA 150 EUR
ACRO277340250 ACRO277341000
Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3) 95%, soluble en agua, puro
Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3)
CAS No.: 8004-92-0
Formula: C₁₈H₁₁NO₂.2NaO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00080727
Núm. CAS: 8004-92-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %