cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
277745000 277740020
ACRO277745000EA 128 EUR
ACRO277745000 ACRO277740020
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid 98+%
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
CAS No.: 37910-65-9
Formula: C₆H₁₁NO₂
MW: 129.159 g/mol
Pto. de fusión: 218…220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143982
Núm. CAS: 37910-65-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %