diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 3-exo-Aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxamide
277812500 277810010
ACRO277812500EA 101 EUR
ACRO277812500 ACRO277810010
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide 99+%
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide
CAS No.: 105786-40-1
Formula: C₈H₁₂N₂O
MW: 152,197 g/mol
Pto. de fusión: 235…253 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143157
Núm. CAS: 105786-40-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %