Geranyl linalool (Mezcla de isómeros) ∼95% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
278360250 278360025
ACRO278360250EA 767 EUR
ACRO278360250 ACRO278360025
Geranyl linalool (Mezcla de isómeros) ∼95% tech.
Geranyl linalool
CAS No.: 1113-21-9
Formula: C₂₀H₃₄O
Pto. Ebullición: 250 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,88 g/cm³
Pto. de inflamación: 160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059363
Núm. CAS: 1113-21-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific gravity (25°C) 0.875 to 0.885