Brucine, anhidro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3-Dimethoxystrychnidin-10-one, 10,11-Dimethoxystrychnine
278720500 278721000 278720050 278725000
ACRO278720500EA 260 EUR
ACRO278720500 ACRO278721000 ACRO278720050 ACRO278725000
Brucine, anhidro 99%
Brucine
CAS No.: 357-57-3
Formula: C₂₃H₂₆N₂O₄
Pto. de fusión: 174…179 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005942
Núm. CAS: 357-57-3
UN: 1570
ADR: 6.1,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 179 °C (on dry substance)
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation -118° to -128° (20 °C, 589 nm) (c=2.5, CHCl3)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)