(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
279550025 279550100
ACRO279550025EA 54 EUR
ACRO279550025 ACRO279550100
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol 98%
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol
CAS No.: 18680-27-8
Formula: C₁₀H₁₈O₂
Pto. de fusión: 52…60 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00077851
Núm. CAS: 18680-27-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals or mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 60 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +7° to +10° (20 °C, 589 nm) (c=6.5, toluene)