(2S,3S)-2-Amino-3-methoxybutanoic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
290032500 290030010
ACRO290032500EA 231 EUR
ACRO290032500 ACRO290030010
(2S,3S)-2-Amino-3-methoxybutanoic acid 98%
(2S,3S)-2-Amino-3-methoxybutanoic acid
CAS No.: 104195-80-4
Formula: C₅H₁₁NO₃
Pto. de fusión: 220…224 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142985
Núm. CAS: 104195-80-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +25° to +29° (25°C, 589 nm) (C=0.5, 6 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %