2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamate 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
4-Methoxycinnamic Acid 2-Ethylhexyl Ester, 4-Methoxycinnamic Acid Octyl Ester, Octinoxate, Octyl 4-Methoxycinnamate, 2-Ethylhexyl 3-(4-methoxyphenyl)acrylate
291160250
291161000
ACRO291160250EA
80.7
EUR
ACRO291160250
ACRO291161000
2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamate 98% estabilizado
2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamate
CAS No.: 5466-77-3
Formula:
C₁₈H₂₆O₃ MW: 290,40 g/mol Densidad: 1,009 g/cm³ Pto. de inflamación: 193 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00072582 Núm. CAS: 5466-77-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5430 to 1.5470 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | 0.05 to 0.1 % BHT |
Specific gravity | (25/25°C) 1.007 to 1.012 |
Specific absorbance A (1%/1cm) | ≥830 (at 307 to 308 nm, MeOH) |
Acid value | ≤1 mg KOH/g |