2-(Chloromethyl)thiirane 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Epithiochlorohydrine
291390050 291390250
ACRO291390050EA 146 EUR
ACRO291390050 ACRO291390250
2-(Chloromethyl)thiirane 97%
2-(Chloromethyl)thiirane
CAS No.: 3221-15-6
Formula: C₃H₅ClS
MW: 108.583 g/mol
Pto. Ebullición: 69…70 °C (67 mmHg)
Densidad: 1.275 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041199
Núm. CAS: 3221-15-6
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %