N-Fluoro-N'-(chloromethyl)triethylenediaminebis(tetrafluoroborate) 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Chloromethyl)-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane Bis(tetrafluoroborate), F-TEDA-BF4, 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate)
291490050 291490250 291491000
ACRO291490050EA 44.5 EUR
ACRO291490050 ACRO291490250 ACRO291491000
N-Fluoro-N'-(chloromethyl)triethylenediaminebis(tetrafluoroborate) 96%
N-Fluoro-N'-(chloromethyl)triethylenediaminebis(tetrafluoroborate)
CAS No.: 140681-55-6
Formula: C₇H₁₄B₂ClF₉N₂
MW: 354,26 g/mol
Pto. de fusión: 260 °C (desc.)
Pto. de inflamación: >54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142607
Núm. CAS: 140681-55-6
UN: 3088
ADR: 4.2,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥95 %