(2-Aminoethyl)phosphonic acid 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
291630010 291632500
ACRO291630010EA 210 EUR
ACRO291630010 ACRO291632500
(2-Aminoethyl)phosphonic acid 99%
(2-Aminoethyl)phosphonic acid
CAS No.: 2041-14-7
Formula: C₂H₈NO₃P
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008182
Núm. CAS: 2041-14-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %