Dicobalt octacarbonyl 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Di-Cobalt Octacarbonyl, Cobalt carbonyl (Dicobalt octacarbonyl), Octacarbonyldicobalt, Cobalt Carbonyl, Cobalt carbonyl
291840050 291840250 291841000
ACRO291840050EA 73.4 EUR
ACRO291840050 ACRO291840250 ACRO291841000
Dicobalt octacarbonyl 95% estabilizado
Dicobalt octacarbonyl
CAS No.: 10210-68-1
Formula: C₈Co₂O₈
MW: 341.95 g/mol
Pto. de fusión: 51…52 °C (desc.)
Densidad: 1.81 g/cm³
Pto. de inflamación: –13 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00016024
Núm. CAS: 10210-68-1
UN: 3124
ADR: 6.1 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange-red to dark red Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 %
Stabilizer ≤5 % hexane