Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(dibenzylideneacetone)palladium(0)
291970010 291970050
ACRO291970010EA 89.2 EUR
ACRO291970010 ACRO291970050
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Appearance: Red-brown to black Powder
Formula: C₃₄H₂₈O₂Pd
MW: 575 g/mol
Pto. de fusión: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051942
Núm. CAS: 32005-36-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red-brown to black Powder
Assay 16 to 21 % (Pd)