Isobornyl methacrylate 85-90% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl methacrylate, (1R,2R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl methacrylate(relative), Methacrylic acid Isobornyl Ester
292092500 292090010
ACRO292092500EA 89.2 EUR
ACRO292092500 ACRO292090010
Isobornyl methacrylate 85-90% estabilizado
Isobornyl methacrylate
CAS No.: 7534-94-3
Formula: C₁₄H₂₂O₂
MW: 222,33 g/mol
Pto. Ebullición: 245 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –60 °C
Densidad: 0,98 g/cm³
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081070
Núm. CAS: 7534-94-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥85 %
Stabilizer 100 to 200 ppm MEHQ