4-Cyanostyrene 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
292910025 292910100
ACRO292910025EA 141 EUR
ACRO292910025 ACRO292910100
4-Cyanostyrene 95% estabilizado
4-Cyanostyrene
CAS No.: 3435-51-6
Formula: C₉H₇N
Pto. Ebullición: 56…58 °C (10 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00080445
Núm. CAS: 3435-51-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5765 to 1.5785 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 0.05 % tert.butylcatechol