3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cyclohex-3-enecarboxylic acid, 3-Cyclohexenecarboxylic acid, 1,2,3,6-Tetrahydrobenzoic Acid
294390100 294390010
ACRO294390100EA 212 EUR
ACRO294390100 ACRO294390010
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 97%
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Appearance: Clear yellow-brown to blue-grey Liquid
Formula: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Pto. Ebullición: 238 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 17 °C
Densidad: 1,08 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013781
Núm. CAS: 4771-80-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow-brown to blue-grey Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %