(Methoxycarbonylsulphamoyl)triethylammonium hydroxide inner salt 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl N-(Triethylammoniosulphonyl)carbamate, Burgess Reagent
294510010 294510050 294510250
ACRO294510010EA 60.3 EUR
ACRO294510010 ACRO294510050 ACRO294510250
(Methoxycarbonylsulphamoyl)triethylammonium hydroxide inner salt 97%
(Methoxycarbonylsulphamoyl)triethylammonium hydroxide inner salt
CAS No.: 29684-56-8
Formula: C₈H₁₈N₂O₄S
MW: 238,30 g/mol
Pto. de fusión: 76…79 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00077815
Núm. CAS: 29684-56-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %