Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Diethoxymethyl)benzaldehyde
294631000 294630250
ACRO294631000EA 312 EUR
ACRO294631000 ACRO294630250
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 97% estabilizado
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal)
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₁₂H₁₆O₃
MW: 208.26 g/mol
Pto. Ebullición: 89…93 °C (7 mmHg)
Densidad: 1.04 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010217
Núm. CAS: 81172-89-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.1 % triethylamine