2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
294750050
294750010
ACRO294750050EA
88.2
EUR
ACRO294750050
ACRO294750010
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride 98%
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride
Appearance: White to cream Crystalline powder or crystals and/or chunks
Formula:
C₇H₈ClNO₂ Pto. de fusión: 139…141 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012827 Núm. CAS: 6622-91-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to cream Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |