4,6-Dimethyl-2-pyrone 98%
Proveedor: Thermo Scientific
295350100 295350010
ACRO295350100EA 238 EUR
ACRO295350100 ACRO295350010
4,6-Dimethyl-2-pyrone 98%
4,6-Dimethyl-2-pyrone
CAS No.: 675-09-2
Formula: C₇H₈O₂
MW: 124,139 g/mol
Pto. de fusión: 48…50 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075555
Núm. CAS: 675-09-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance yellow Low melting crystalline mass (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %