Chromosulphuric acid
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Chromic acid dipotassium salt, mixture with sulphuric acid
295510010 295510025
ACRO295510010EA 84.3 EUR
ACRO295510010 ACRO295510025
Chromosulphuric acid
Chromosulphuric acid
CAS No.: 65272-71-1
Formula: Cr₂K₂O₇·H₂O₄S
Pto. Ebullición: 330 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,84 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011368
Núm. CAS: 65272-71-1
UN: 2240
ADR: 8,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red-brown to dark brown Liquid
Assay ≥1.3 % CrO3