Chloromethyl butyrate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Chloromethylbutyrate, Butyric Acid Chloromethyl Ester
295580250 295580050
ACRO295580250EA 136 EUR
ACRO295580250 ACRO295580050
Chloromethyl butyrate 99%
Chloromethyl butyrate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₅H₉ClO₂
MW: 136.58 g/mol
Pto. Ebullición: 150 °C (993mbar)
Densidad: 1.074 g/cm³
Pto. de inflamación: 55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216961
Núm. CAS: 33657-49-7
UN: 2924
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %