2-Ethynylpyridine 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
295670010 295670050 295670250
ACRO295670010EA 65.9 EUR
ACRO295670010 ACRO295670050 ACRO295670250
2-Ethynylpyridine 98+%
2-Ethynylpyridine
CAS No.: 1945-84-2
Formula: C₇H₅N
MW: 103.12 g/mol
Pto. Ebullición: 77…78 °C (14 mmHg)
Densidad: 1.02 g/cm³
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041598
Núm. CAS: 1945-84-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %