Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II) (30 - 32% Ru)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
295782500 295780010
ACRO295782500EA 72.4 EUR
ACRO295782500 ACRO295780010
Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II) (30 - 32% Ru)
Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II)
CAS No.: 12289-94-0
Formula: C₁₆H₂₆Ru
Pto. de fusión: 81…85 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00216965
Núm. CAS: 12289-94-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
NMR ≥94 %