Sodium hydrosulphide hydrate, escamas, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
296200010 296200025 296200250 296200100
ACRO296200010EA 66.2 EUR
ACRO296200010 ACRO296200025 ACRO296200250 ACRO296200100
Sodium hydrosulphide hydrate, escamas, puro
Sodium hydrosulphide hydrate
Appearance: Yellow to orange to green to red to brown Deliquescent flakes
Formula: H₃NaOS
Pto. de fusión: 55 °C
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149796
Núm. CAS: 207683-19-0
UN: 2949
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange to green to red to brown Deliquescent flakes (Color changes in the material may occur)
Titration Iodimetric ≥67.0 % (NaHS)