(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-(-)-Glycidyl nosylate, 3-Nitrobenzenesulphonic acid (R)-Glycidyl Ester, (R)-Oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulphonate
296410025 296410100
ACRO296410025EA 69.2 EUR
ACRO296410025 ACRO296410100
(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate
CAS No.: 115314-17-5
Formula: C₉H₉NO₆S
MW: 259,23 g/mol
Pto. de fusión: 59…63 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013436
Núm. CAS: 115314-17-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3) < -21.5°