(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
296420025 296420100 296420500
ACRO296420025EA 85.5 EUR
ACRO296420025 ACRO296420100 ACRO296420500
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate
CAS No.: 115314-14-2
Formula: C₉H₉NO₆S
Pto. de fusión: 61…65 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064582
Núm. CAS: 115314-14-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Almost white to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 65 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +21.0° to +25.0° (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)