(S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
296470010
296470050
ACRO296470010EA
72.4
EUR
ACRO296470010
ACRO296470050
(S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione 90%
(S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione
CAS No.: 17553-86-5
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ Pto. de fusión: 55…64 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00012272 Núm. CAS: 17553-86-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 55 to 64 °C |
GC | ≥88 % |
Specific optical rotation | +330° to +360° (20 °C, 589 nm) (c=1, toluene) |