N-Boc-3-(4-cyanophenyl)oxaziridine 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
297095000 297090020
ACRO297095000EA 350 EUR
ACRO297095000 ACRO297090020
N-Boc-3-(4-cyanophenyl)oxaziridine 98+%
N-Boc-3-(4-cyanophenyl)oxaziridine
CAS No.: 150884-56-3
Formula: C₁₃H₁₄N₂O₃
MW: 246.266 g/mol
Pto. de fusión: 57…63 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00800493
Núm. CAS: 150884-56-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 63 °C
Elemental Analysis ≥98.0 %